Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (TLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C18H26O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h10,13-17,20H,2-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
NPAGDVCDWIYMMC-IZPLOLCNSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866), SHBG(6462)
rat ... Ar(24208), Nr3c2(25672), Pgr(25154)
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 19-Nortestosterone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N7252-1G | 04061826692103 |