Przejdź do
N7009
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Nitro-5-thiocyanobenzoic acid, NTCB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H3(SCN)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-093-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2124001
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
powder
color
yellow
mp
156-157 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(SC#N)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4N2O4S/c9-4-15-5-1-2-7(10(13)14)6(3-5)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
InChI key
NQUNIMFHIWQQGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Site-Specific Conversion of Cysteine in a Protein to Dehydroalanine Using 2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic Acid: This research demonstrates the use of 2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid in protein engineering to modify cysteine residues, which is critical for developing therapeutic proteins and understanding protein structure-function relationships (Qiao et al., 2021).
  • Scrapie prion protein structural constraints obtained by limited proteolysis and mass spectrometry: Highlights the utility of 2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid in the study of prion proteins, providing insights into protein misfolding diseases which can lead to novel therapeutic approaches (Sajnani et al., 2008).
  • Localization of a substrate binding domain of the human reduced folate carrier to transmembrane domain 11 by radioaffinity labeling and cysteine-substituted accessibility methods: Utilizes 2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid in biochemical assays to understand transporter proteins, essential for drug delivery and targeting (Hou et al., 2005).
  • A novel procedure for the preparation of biologically active recombinant peptides using a cyanylation reaction: Describes a method using 2-Nitro-5-thiocyanatobenzoic acid for peptide synthesis, beneficial for the development of peptide-based pharmaceuticals (Koyama et al., 1994).
Biochem/physiol Actions
2-nitro-5-thiocyanatobenzoic acid (NTCB) is commonly used to cyanylate and cleave proteins at cysteine residues.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1122SML0988N0290
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
156-157 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Z Xie et al.
Journal of neurochemistry, 93(4), 1038-1046 (2005-04-29)
Apolipoprotein J (apoJ; also known as clusterin and sulfated glycoprotein (SGP)-2) is associated with senile plaques in degenerating regions of Alzheimer's disease brains, where activated microglia are also prominent. We show a functional link between apoJ and activated microglia by
N Tanaka et al.
Biochemistry, 40(20), 5914-5920 (2001-05-16)
We investigated the pressure effect on the conformation of beta-amylase by monitoring the chemical reaction of the unpaired cysteine. Sweet potato beta-amylase is composed of four identical subunits, each of which contains six cysteine residues. These residues are inert to
Hsin-Yao Tang et al.
Analytical biochemistry, 334(1), 48-61 (2004-10-07)
The reagent 2-nitro-5-thiocyanatobenzoic acid (NTCB) is commonly used to cyanylate and cleave proteins at cysteine residues, but this two-step reaction requires lengthy incubations and produces highly incomplete cleavages. In previous reports, incomplete cleavage was attributed to a competing beta-elimination reaction
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N7009-250MG04061833275672
N7009-1G04061826695098