Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2200,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen ~70 kDa
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract (S1 fraction) and A431 cell lysate
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NUMB(8650)
mouse ... Numb(18222)
rat ... Numb(29419)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract (S1 fraction) and A431 cell lysate | technique(s) western blot: 1-2 μg/mL using rat cerebellum (S1 fraction) | technique(s) proximity ligation assay: suitable, western blot: 1 μg/mL |
| Gene Information human ... NUMB(8650) | Gene Information human ... SORL1(6653) | Gene Information human ... NUMB(8650) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?