Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2410,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: 1:500-1:1,000
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RASSF5(83593)
mouse ... Rassf5(54354)
rat ... Rassf5(54355)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: 1:500-1:1,000 | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL | technique(s) western blot: 1 μg/mL | technique(s) indirect ELISA: suitable, western blot: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N5912-100UG | 04061838071736 |