Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
solution
concentration
≥100000 units/mL
technique(s)
DNA purification: suitable
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) DNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source Aspergillus sp. (A. oryzae) | biological source Staphylococcus aureus | biological source Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae) | biological source Aspergillus sp. (Aspergillus oryzae) |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) cell analysis |
| form solution | form liquid | form solution | form ammonium sulfate suspension |
| suitability suitable for nucleic acid purification | suitability - | suitability - | suitability suitable for separating native or denatured proteins, or nucleic acids |
| concentration ≥100000 units/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
Tylko elementy zestawu
- 30mM Sodium acetate .25-.25 %
- 50mM Sodium chloride .29 %
- 1mM Zinc chloride .01 %
- Glycerol 50 %
- 2mg/mL Protein .2 %
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Test spektrofotometryczny przy 260 nm mierzy aktywność nukleazy S1, niezbędną do badań nad kwasami nukleinowymi, z określonymi kryteriami jednostki enzymu.
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N5661-50KU | 04061834117155 |