Przejdź do
N4912
NMA-Gly-Cys-Gly-Val-Leu-Leu-Lys(dnp)-Arg-Arg-NH2 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), solid
Synonim(y):
NMA-GCGVLLK(dnp)RR-NH2
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H90N20O14S · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
1299.50 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light, under inert gas
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, protect from light, under inert gas
color
yellow
solubility
H2O: ≥0.5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)O.SC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC)CC(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNc1c(cc(cc1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N
InChI key
RHLODBFQRYLALJ-ZWIFCGJVSA-N
Biochem/physiol Actions
Notch 1 Peptide, fluorogenic
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A3227T0202T123
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
lyophilized powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: ≥0.5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
storage condition
desiccated, under inert gas, protect from light
storage condition
-
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
desiccated, under inert gas
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N4912-1MG04061826676332