Przejdź do
N4267
Neurokinin A
≥97% (HPLC), tachykinin peptide, powder
Synonim(y):
α-Neurokinin, Neuromedin L, Substance K
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
984,00 zł
836,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C50H79N13O15S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1133.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Neurokinin A, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥70%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(N)Cc2cnc[nH]2)C(C)O)C(C)C)C(N)=O
InChI
1S/C50H80N14O14S/c1-26(2)18-34(45(73)58-32(42(53)70)15-17-79-6)57-38(67)23-55-49(77)40(27(3)4)63-47(75)35(19-29-12-8-7-9-13-29)60-48(76)37(24-65)62-46(74)36(21-39(68)69)61-50(78)41(28(5)66)64-44(72)33(14-10-11-16-51)59-43(71)31(52)20-30-22-54-25-56-30/h7-9,12-13,22,25-28,31-37,40-41,65-66H,10-11,14-21,23-24,51-52H2,1-6H3,(H2,53,70)(H,54,56)(H,55,77)(H,57,67)(H,58,73)(H,59,71)(H,60,76)(H,61,78)(H,62,74)(H,63,75)(H,64,72)(H,68,69)
InChI key
HEAUFJZALFKPBA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TAC1(6863)
General description
Neurokinin A is an 11 amino acid peptide. It is a member of tachykinin family, which includes neurokinin A, neurokinin B, neuropeptide K, neuropeptide Y and hemokinin-1. The gene encoding neurokinin A is localized on human chromosome 7q21.3.
Biochem/physiol Actions
Neurokinin A improves the multiplication and paracrine ability of stem cells acquired from adipose in vitro. It participates in the movement of several organ tracts, triggers glandular secretion and controls autonomic reflexes. Neurokinin A plays an important role in neuroimmune and systemic autoimmune/inflammatory conditions like multiple sclerosis (MS), rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease and also in infections and cancer.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4143H1664E9012
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
composition
Peptide content, ≥70%
composition
-
composition
-
composition
-
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Gene Information
human ... TAC3(6866)
Gene Information
human ... TAC4(255061)
Gene Information
human ... EDN2(1907)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N4267-.5MG04061832677361
N4267-1MG04061834116530