Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 151,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
151,00 zł
Nazwa produktu
19-Norethindrone, ≥98%, powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
non-sterile
assay
≥98%
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to off-white
mp
205-206 °C (lit.)
solubility
chloroform: ≥50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChI key
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N4128-1G | 04061834116448 |
| N4128-5G | 04061834116462 |
| N4128-50MG | 04061832851006 |
| N4128-250MG | 04061834116455 |