Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4360,00 zł 3706,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3706,00 zł
Cena katalogowa4360,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
25623, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
capture ELISA: 2-8 μg/mL (detection antibody at 0.1-0.4 μg/ml), neutralization: 0.1-0.4 μg/mL
impurities
endotoxin, tested
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NGF(4803)
mouse ... Ngf(18049)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... NGF(4803) | Gene Information human ... NGF(4803) | Gene Information rat ... Ngf(310738) | Gene Information human ... NGF(4803) |
| clone 25623, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form fractionated antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, human | species reactivity rat | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N3279-.5MG | 04061832715032 |