Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł 543,15 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
543,15 zł
Cena katalogowa639,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
solubility
DMSO: >30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2c(Br)cc(Br)cc2-c3nnn[nH]3)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H8Br2F6N6O/c17-8-4-10(13-27-29-30-28-13)12(11(18)5-8)26-14(31)25-9-2-6(15(19,20)21)1-7(3-9)16(22,23)24/h1-5H,(H2,25,26,31)(H,27,28,29,30)
InChI key
UZWJWROOLOOCPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >30 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to faint yellow | color yellow to orange | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N2540-5MG | 04061832575032 |
| N2540-25MG | 04061832575025 |