Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2820,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
C2C12, monoclonal
form
liquid
mol wt
antigen 120 kDa (mature exchanger), antigen 160 kDa (non-reduced), antigen 70 kDa (proteolytic fragment)
species reactivity
human, rat, canine, rabbit, guinea pig
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: 1:1,000
isotype
IgM
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC8A1(6546)
General description
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source - |
| species reactivity human, rat, canine, rabbit, guinea pig | species reactivity rat, mouse, rabbit, guinea pig | species reactivity rat, human, canine, avian | species reactivity human (weakly), guinea pig, mouse, rat, rabbit |
| clone C2C12, monoclonal | clone 20A, monoclonal | clone 9A-5, monoclonal | clone 1A, monoclonal |
| Gene Information human ... SLC8A1(6546) | Gene Information mouse ... Cacna2d1(12293) | Gene Information human ... ATP1A1(476) | Gene Information human ... CACNA1S(779) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| mol wt antigen 120 kDa (mature exchanger), antigen 70 kDa (proteolytic fragment), antigen 160 kDa (non-reduced) | mol wt antigen 143 kDa (reduced), antigen 220 kDa (non-reduced) | mol wt antigen ~110 kDa | mol wt antigen ~200 kDa |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N216-100UL | 04061838164230 |