Przejdź do
N1143
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
crystalline
Synonim(y):
α-p-Nitrophenylglycerol, 1-(4-Nitrophenyl)-1,2,3-propanetriol, PNPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-624-9
MDL number:
Form:
crystalline
826,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
crystalline
Quality Level
color
off-white
mp
98-101 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)C(O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c11-5-8(12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8-9,11-13H,5H2
InChI key
IUZVZBIQZKBWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(4-Nitrophenyl)glycerol may be used as a linear small saccharide model in studies involving the molecular recognition mechanism between a synthetic glycophane receptor and carbohydrates in water.
Useful additive for controlling swarming of Proteus bacteria on culture media.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular recognition of carbohydrates using a synthetic receptor. A model system to understand the stereoselectivity of a carbohydrate-carbohydrate interaction in water.
Jimenez-Barbero J
Journal of the American Chemical Society, 117(45), 11198-11204 (1995)
Williams, F.
Abstracts Society for Microbiology (1969)
R Kopp et al.
Applied microbiology, 14(6), 873-878 (1966-11-01)
The effects of sodium tetradecyl sulfate (STS), beta-phenethyl alcohol (PEA), and p-nitrophenylglycerol (PNPG) on motility, swarming, flagellation, and growth of Proteus were examined. Growth-inhibitory concentrations (GIC) and swarming-inhibitory concentrations (SIC) were determined. A characterization of the swarming-inhibitory efficacy of these
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N1143-5G04061832290157
N1143-1G04061825850030