Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.81
Biological source:
human liver (hepatocytes)
Relevant disease(s):
non-alcoholic steatohepatitis (NASH); non-alcoholic/simple fatty liver (NAFL)
Growth mode:
suspension
Manufacturer/tradename:
LifeNet Health®
Nazwa produktu
Kriokonserwowana zawiesina pierwotnych ludzkich hepatocytów,
biological source
human liver (hepatocytes)
form
liquid
packaging
vial of ≥5 mil. cells
manufacturer/tradename
LifeNet Health®
growth mode
suspension
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, genotyping: suitable
application(s)
ADME/TOX
relevant disease(s)
non-alcoholic steatohepatitis (NASH); non-alcoholic/simple fatty liver (NAFL)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Oferujemy kriokonserwowane hepatocyty o wysokiej żywotności, pochodzące z hodowli LifeNet Health®, która w przewidywalny sposób odzwierciedla warunki in vivo . Zastosowania pierwotnych hepatocytów obejmują ocenę in vitro metabolizmu, interakcji lek-lek, aktywności transporterów leków i toksyczności kandydatów na leki. Istnieje wiele innych zastosowań, które obejmują kriokonserwowane hepatocyty.
Application
Szczegółowe protokoły można znaleźć w biuletynach technicznych.
Kliknij link dostępność partii, aby uzyskać pełną listę aktualnie dostępnych partii hepatocytów od LifeNet Health®.
Po określeniu interesujących nas numerów serii należy wprowadzić numer serii do wyszukiwarki żądań "Certificate of Analysis" na dole strony, aby uzyskać kopię CoA w formacie pdf. Uwaga, przesłanie CoA numeru partii jest dostępne tylko na stronie szczegółów numeru produktu odpowiadającego numerowi partii.
Kliknij link dostępność partii, aby uzyskać pełną listę aktualnie dostępnych partii hepatocytów od LifeNet Health®.
Po określeniu interesujących nas numerów serii należy wprowadzić numer serii do wyszukiwarki żądań "Certificate of Analysis" na dole strony, aby uzyskać kopię CoA w formacie pdf. Uwaga, przesłanie CoA numeru partii jest dostępne tylko na stronie szczegółów numeru produktu odpowiadającego numerowi partii.
Features and Benefits
Te kriokonserwowane hepatocyty pochodzą z LifeNet Health®. Wszystkie kriokonserwowane hepatocyty mają żywotność po rozmrożeniu powyżej 80%. Partie te są również scharakteryzowane pod kątem izoformy CYP450 fazy I i aktywności enzymów metabolizujących leki fazy II. Kriokonserwowane hepatocyty mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym stabilności metabolicznej, klirensu, identyfikacji metabolitów, profilowania metabolitów, badań porównawczych gatunków i badań transporterów wychwytu.
Każda partia jest w pełni scharakteryzowana pod kątem żywotności / stabilności, wydajności komórek, wydajności przyłączania, optymalnej gęstości siewu, konfluencji jednowarstwowej, aktywności enzymów metabolizujących leki fazy I i fazy II oraz indukcji cyp. Posiadamy szeroki wybór partii, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym między innymi:
Każda partia jest w pełni scharakteryzowana pod kątem żywotności / stabilności, wydajności komórek, wydajności przyłączania, optymalnej gęstości siewu, konfluencji jednowarstwowej, aktywności enzymów metabolizujących leki fazy I i fazy II oraz indukcji cyp. Posiadamy szeroki wybór partii, które mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym między innymi:
- Aktywność enzymów metabolizujących leki (stabilność, klirens, profilowanie metabolitów i identyfikacja)
- Metabolizm zależny od czasu (test płytkowy dla związków o niskim klirensie)
- Indukcja CYP450 (mRNA i aktywność)
- Testy transporterów leków na płytkach (wychwyt i wypływ)
- Testy toksyczności
- Analiza wysokiej zawartości
- Obrazowanie o wysokiej zawartości
- Hodowla 3D
Packaging
Ten produkt zostanie wysłany w suchym pojemniku z ciekłym azotem dostarczonym przez Cryoport. Należy pamiętać o odesłaniu pojemnika do Cryoport po usunięciu materiałów. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za wysyłkę z Cryoport.
Więcej informacji na temat suchego kontenera można znaleźć na stronie Cryoport.
Więcej informacji na temat suchego kontenera można znaleźć na stronie Cryoport.
Legal Information
LifeNet Health is a registered trademark of LifeNet Health
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?