Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41104932
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C4015
General description
Reducing Adapter for 15mL/5mL tubes, 25/pk
Features and Benefits
- Advanced design – faster flow through
- Compatible with 6-well plates
- Interlocking and stackable
- Sterile; RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Four 1.5mm feet for straining into flat plates and dishes
- Designed for use with 50mL tubes
Adapter for 15mL tubes included*
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
SureStrain is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MTCC4015-25EA | 04065271080102 |