Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
24111500
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio A8401B
Material:
red (with black Biohazard warning)
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
red (with black Biohazard warning)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio A8401B
capacity
1.5 L
size
7 in. ( ) × 5 in. × 7 in.
General description
BenchBin™ is a personal waste container that any researcher can benefit from. Smaller autoclave bags to dispose of biological waste for subsequent processing or forget the autoclave bag and use the BenchBin™ as a waste container for non-hazardous waste. The red cover is easily removed from the inner basin for easy emptying of contents. Perfect for pipette, tips, microcentrifuge tubes, and gloves, features a push to open/close lid that keeps materials covered and your bench neat.
Features and Benefits
- Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
- Secures and covers hazardous waste
- Easy push open/close spring lid
- Compact footprint
Legal Information
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MTCA8401B-1EA | 04065271078963 |