Przejdź do
MSST0010
SILuLiteMAPK1 Kinaza białkowa aktywowana mitogenem 1
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Kinaza 2 regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym (Erk2), Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 1 (MAPK1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
23201100
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
3130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
tag
His tagged
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
43.8 kDa
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
General description
SILuLiteMAPK1 jest rekombinowanym ludzkim MAPK1 wyrażanym w ludzkich komórkach 293. Jest to monomer składający się z 380 aminokwasów (w tym polihistydyny i znaczników flagowych), o pozornej masie cząsteczkowej 44 kDa. SILuLiteMAPK1 jest przeznaczony do stosowania jako wzorzec wewnętrzny do bioanalizy MAPK1 w spektrometrii mas.
Biochem/physiol Actions
MAPK1 jest białkiem cytoplazmatycznym, które po aktywacji jest zdolne do translokacji do jądra, gdzie fosforyluje i reguluje białka jądrowe (np. Elk-1, c-Myc, c-Jun, c-Fos i C/EBP β). Jest to białkowa kinaza serynowo-treoninowa, która jest członkiem kinaz regulowanych sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK), które są aktywowane w odpowiedzi na liczne czynniki wzrostu i cytokiny. Nieprawidłowości w kompleksie RAS-MAPK (którego efektorem jest MAPK1) są związane z kilkoma ludzkimi nowotworami, co czyni ten szlak atrakcyjnym celem terapeutycznym.
Physical form
Dostarczany jako 0,1 mg/ml roztwór 20 mM fosforanu sodu, pH 8,0, 1M NaCl.
Other Notes
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQAAAAAAGAGPEMVRGQVFDVGPRYTNLSYIGEGAYGMVCSAYDNVNKVRVAIKKISPFEHQTYCQRTLREIKILLRFRHENIIGINDIIRAPTIEQMKDVYIVQDLMETDLYKLLKTQHLSNDHICYFLYQILRGLKYIHSANVLHRDLKPSNLLLNTTCDLKICDFGLARVADPDHDHTGFLTEYVATRWYRAPEIMLNSKGYTKSIDIWSVGCILAEMLSNRPIFPGKHYLDQLNHILGILGSPSQEDLNCIINLKARNYLLSLPHKNKVPWNRLFPNADSKALDLLDKMLTFNPHKRIEVEQALAHPYLEQYYDPSDEPIAEAPFKFDMELDDLPKEKLKELIFEETARFQPGYRS
Legal Information
Ten produkt jest licencjonowany na podstawie patentu USA nr 7,396,688 i zagranicznych odpowiedników od E. I. du Pont de Nemours and Company. Zakup tego produktu przenosi na nabywcę niezbywalne prawo do korzystania z zakupionej ilości produktu wyłącznie w celach badawczo-rozwojowych, w tym do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich. Nabywca nie może sprzedawać ani w inny sposób przekazywać tego produktu, jego komponentów lub materiałów wykonanych przy użyciu tego produktu lub jego komponentów osobom trzecim. Informacje na temat licencji na wyłączone zastosowania można uzyskać od: E. I. du Pont de Nemours and Company; Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (głos), 1-302-695-1437 (faks), [email protected].
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MSST0020MSST0019MSST0050
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
suitability
suitable for mass spectrometry
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
mol wt
43.8 kDa
mol wt
45.5 kDa
mol wt
-
mol wt
-
UniProt accession no.
P28482
UniProt accession no.
P27361
UniProt accession no.
P27361
UniProt accession no.
P31749
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MSST0010-50UG04061833254929