Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
2820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
detection method
fluorometric
relevant disease(s)
neurological disorders
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Tryptofan jest jednym z ośmiu niezbędnych aminokwasów, których organizm nie może syntetyzować i które muszą być pozyskiwane z pożywienia. Tryptofan jest biochemicznym prekursorem neuroprzekaźnika serotoniny, który odgrywa ważną rolę w procesach biologicznych, takich jak regulacja apetytu, snu i nastroju. Zaburzenia równowagi serotoniny są powiązane z licznymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Tryptofan jest również prekursorem neuroprzekaźnika melatoniny, który jest silnie zaangażowany w regulację cyklu snu organizmu.
Application
Zestaw jest odpowiedni do oznaczania tryptofanu w próbkach biologicznych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania tryptofanu wykorzystuje sprzężoną reakcję enzymatyczną do oznaczania stężenia tryptofanu w próbce z dodatkiem pojedynczego odczynnika roboczego. Intensywność fluorescencji przy λEx = 530 nm/λEm = 585 nm jest wprost proporcjonalna do stężenia tryptofanu w próbce.
Features and Benefits
- Liniowy zakres wykrywania: 10 do 400 µM tryptofanu.
- Kompatybilny z wysokowydajnymi systemami obsługi.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MAK523-1KT | 04065269212232 |