Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
storage temp.
−20°C
General description
Metanol jest najprostszym alkoholem, składającym się wyłącznie z grupy metylowej i hydroksylowej. Jest to zarówno ważna cząsteczka przemysłowa (rozpuszczalnik, paliwo, budulec do syntezy chemicznej), jak i metabolit biologiczny; wiele bakterii wytwarza metanol w wyniku metabolizmu beztlenowego. U ludzi spożycie dużych ilości metanolu jest toksyczne i hamuje układ nerwowy; jest to określane jako "zatrucie metanolem". W związku z tym metanol jest często stosowany jako dodatek do alkoholi przemysłowych, aby zapobiec jego spożyciu przez ludzi. Toksyczność metanolu wynika przede wszystkim z biologicznego produktu jego metabolizmu, formaldehydu, który jest dalej metabolizowany do kwasu mrówkowego. Przy niższych stężeniach zatrucie metanolem może powodować utratę koordynacji i dyskomfort, a przy wyższych stężeniach może prowadzić do niewydolności nerek, ślepoty, a nawet śmierci. W jelitach, mikrobiologiczny rozkład pokarmów bogatych w pektyny wytwarza niewielkie ilości metanolu. Ponadto niektóre bakterie są zdolne do metabolizowania metanu, generując metanol, a zatem monitorowanie stężenia metanolu jest również istotne dla celów przemysłowych i badań nad energią odnawialną.
Application
Nadaje się do oznaczania stężenia metanolu w próbkach biologicznych (surowica, osocze i mocz), supernatantach hodowli komórkowych i tkankowych, sokach owocowych i innych napojach bezalkoholowych oraz kulturach drobnoustrojów beztlenowych.
Biochem/physiol Actions
Zestaw do oznaczania metanolu wykorzystuje mechanizm enzymatyczny, w którym konwersja metanolu jest skorelowana stechiometrycznie z generowaniem sygnału kolorymetrycznego, który można określić ilościowo przy długości fali 450 nm. Test wykazuje ponad 100-krotną specyficzność dla metanolu w stosunku do etanolu i może wykryć zaledwie 500 pmol metanolu.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions