Informacje o tej pozycji
usage
sufficient for 100 colorimetric tests
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; neurological disorders
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?