Przejdź do
M9956
M9 Minimal Salts, 5X
Liquid microbial growth medium
Synonim(y):
5x M9 salts
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
649,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
12352302
Grade:
Molecular Biology
Form:
liquid
649,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
liquid
suitability
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
storage temp.
room temp
General description
M9 minimal media is a highly-referenced microbial growth medium used for the cultivation of E. coli. This buffered minimal microbial medium contains only salts and nitrogen, so it is traditionally supplemented with glucose, amino acids and vitamins as needed.
Application
M9 Minimal Salts, 5X is suitable for non-selective cultivation of Escherichia coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. It is also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Suitable for non-selective cultivation of E. coli strains for cloning, DNA plasmid production and production of recombinant proteins. Also suitable for selective cultivation when appropriate antibiotics are added.
Features and Benefits
M9 minimal media provides:
  • Filter-sterilized, ready-to-use format
  • Convenient package size
  • Standard formulation
Other Notes
15 g/L KH2PO4
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6030L3272L3147
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
suitability
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under M9 Minimal Salts, 5X
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)