Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2790,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
calculated mol wt 20.3 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MMP12(4321)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells | recombinant expressed in NSO cells |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| mol wt calculated mol wt 20.3 kDa | mol wt apparent mol wt ~72 kDa | mol wt apparent mol wt ~69 kDa | mol wt apparent mol wt 52-55 kDa |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M9695-10UG | 04061838031945 |