Przejdź do
M9429
Menadione
meets USP testing specifications
Synonim(y):
2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
264,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
764,00 zł
573,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-372-6
Beilstein/REAXYS Number:
1908453
MDL number:
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0% dry basis
form
solid
mp
105-107 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
InChI key
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NQO1(1728)
General description
Menadione (Vitamin K3) is the synthetic form of vitamin K. It has the structure similar to vitamin K1 and K2. Vitamin K1, K2 and K3 are biologically active. Water soluble forms of menadiones are used in swine and poultry diets.
Application
Menadione has been used:
  • to treat HL-60 cells as positive control for apoptosis for flow cytometry
  • as an oxidative stress inducer in transgenic embryos after 24 h of post fertilization
  • to treat HaCaT cell line, for quantifying total and oxidised glutathione
Biochem/physiol Actions
Menadione is an oxidative stress inducer.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M562547775M0300000
Menadione European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0300000
Menadione
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
crystalline
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
mp
105-107 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Menadione
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M9429-25G04061834064312
M9429-100G04061833622773
Questions
  1. What is the solubility of product M9429, Menadione?
    1 answer
    1. The solubility of product M9429, Menadione, is as follows:
      1.It is soluble in chloroform (100 mg/ml), with heating as needed, yielding a clear to slightly hazy, yellow-green solution.
      2.Menadione is also soluble in DMSO (1 mg/ml) and in ethanol (16 mg/ml).