Przejdź do
M9063
Mimetic Yellow 1
suspension
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6550,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
6550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
10 ml
Quality Level
form
suspension
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic Yellow 1 is used in affinity and protein chromatography. Mimetic Yellow 1 has been used in studies to develop a potential application in regulating fertility of the ram.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7563M9188M7688
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
description
10 ml
description
-
description
10 ml
description
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R S Squire et al.
Journal of reproductive immunology, 23(2), 207-217 (1993-03-01)
Recently developed synthetic Mimetic affinity ligands were screened for their ability to purify estradiol antibody from sheep serum. One of these ligands (color coded Yellow 1) effectively separated immunoglobulin from other serum protein by negative affinity. When 1 ml antiserum
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M9063-1EA04061836972806