Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 294,00 zł | |
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 501,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
294,00 zł
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl phosphate, phosphatase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
fluorescence
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
InChI key
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| solubility water: 25 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| fluorescence λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) | fluorescence λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) | fluorescence - | fluorescence λex 350 nm; λem 375 nm (pH 7.0), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M8883-5G | 04061835512751 |
| M8883-250MG | 04061832909363 |
| M8883-100MG | 04061835557752 |
| M8883-1G | 04061834063674 |