Przejdź do
M8527
4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside
fluorogenic, ≥97% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl alpha-L-fucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
892,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2920,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5600,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 770,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
33 600,00 zł
28 560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
259-098-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8160514
892,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside, ≥97% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C16H18O7/c1-7-5-12(17)23-11-6-9(3-4-10(7)11)22-16-15(20)14(19)13(18)8(2)21-16/h3-6,8,13-16,18-20H,1-2H3/t8-,13+,14+,15-,16-/m0/s1
InChI key
CQKHENXHLAUMBH-CRLRYRHBSA-N
General description
Substrate for α-L-fucosidase
Application
4-Methylumbelliferyl α-L-fucopyranoside has been used:
  • as a substrate in α-L-fucosidase 1 (α-L-FUCA-1) enzyme assays to convert it to the fluorescent product 4-methylumbelliferone (4MU) for finding the distribution of the membrane-associated α-L-FUCA-1 of human sperm[1]
  • as a fluorogenic substrate in enzyme assays to evaluate the stability of both the seminal plasma and membrane-associated α-l-fucosidase[2]
  • as a substrate to measure the enzymatic activity of α-L-FUCA-1 of cell extracts from TPC-1, BCPAP, 8505C, and CAL62 cell lines[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9766M0905M6018
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
DMF: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
fluorescence
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)