Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 849,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
389,00 zł
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥99%
form
powder
mp
35 °C
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
- to mix with the sample by two-syringe method, to achieve lipidic cubic phase in crystallization technique
- as a substrate for monoglyceride (MG) lipase assay
- in the preparation of MG solution for the measurement of in vitro MG hydrolase activity
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Oleoyl-rac-glycerol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
309.2 °F - closed cup
flash_point_c
154.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?