Przejdź do
M7656
Methyl 11-methyldodecanoate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
11-Methyllauric acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C14H28O2/c1-13(2)11-9-7-5-4-6-8-10-12-14(15)16-3/h13H,4-12H2,1-3H3
InChI key
GSRXTORWPQDOOY-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gan Hui Siang et al.
Journal of chromatography. A, 1217(52), 8073-8078 (2010-11-18)
The development of a two phase hollow fiber liquid-phase microextraction technique, followed by gas-chromatography-flame ionization detection (GC-FID) for the profiling of the fatty acids (FAs) (lauric, myristic, palmitic, stearic, palmitoleic, oleic, linoleic, linolenic and arachidic) in vegetable oils is described.
Tomás Horák et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(23), 11081-11085 (2009-11-13)
Solid-phase extraction (SPE), solid-phase microextraction (SPME) using carbowax/divinylbenzen fiber, and stir bar sorptive extraction (SBSE) followed by solvent back extraction have been used for the extraction of free fatty acids (caproic, caprylic, pelargonic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic