Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł 1334,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Quality level:
1334,50 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(C)(C)CCCC(C)C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C16H28O3/c1-13(10-7-11-16(3,4)19-5)8-6-9-14(2)12-15(17)18/h6,9,12-13H,7-8,10-11H2,1-5H3,(H,17,18)/b9-6+,14-12+
InChI key
MNYBEULOKRVZKY-TZOAMJEDSA-N
General description
Retinoic acid receptor (RXR) agonist used in gene regulation research. Analog of juvenile hormone, an insect growth hormone.
Biochem/physiol Actions
Demethylation, oxidative cleavage, hydrolysis, photodegradation and degradation of methoprene by microorganism results in methoprene acid and other metabolites. Methoprene acid is an insect growth regulator, and is known to control ecdysteroid signaling during development and metamorphism. It is thus used to control larval growth in insects such as mosquitoes, cigarette beetles, fleas and fire ants.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥65% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Juvenile Hormones: Advances in Research and Application (2012)
M A Harmon et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(13), 6157-6160 (1995-06-20)
We report that methoprene and its derivatives can stimulate gene transcription in vertebrates by acting through the retinoic acid-responsive transcription factors, the retinoid X receptors (RXRs). Methoprene is an insect growth regulator in domestic and agricultural use as a pesticide.
Occurrence and fate of methoprene compounds in urban areas of Southern Ontario, Canada
Struger J, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 79(2), 168-171 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M6682-5MG | 04061834061151 |