Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1790,00 zł
Nazwa produktu
Macrophage Colony-Stimulating Factor human, M-CSF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
0.500-5.000 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 37 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.000 EU/μg
color
white
suitability
suitable for (≤5.000 ng/ml by ED50)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source human |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Macrophage Colony-Stimulating Factor human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Wymieniono cytokiny, których głównym działaniem wydaje się być stymulacja lub regulacja komórek krwiotwórczych, w tym GM-CSF, G-CSF, M-CSF, interleukiny, EPO i TPO.
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M6518-10UG | 04061834060970 |