Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.19
UNSPSC Code:
12352000
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.52 (lit.)
bp
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
InChI key
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Disclaimer
May darken on storage
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?