Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 251,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 727,00 zł |
Informacje o tej pozycji
251,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline
pH
8.9-10.1 (1% in water)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- To achieve the required density and stretching of DNA fibers during melting of agarose plugs containing genomic DNA
- To equilibrate the Balch homogenizer chamber and to prevent sample hydrolysis before sample homogenization
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% dry basis (titration) | assay - |
| product line BioReagent | product line - | product line - | product line - |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form crystalline | form crystalline powder | form solid | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - |
| pH 8.9-10.1 (1% in water) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES sodium salt
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?