Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11O9P · 2C6H14N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
458.48
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O9P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13/h2*6H,1-5,7H2;2-10H,1H2,(H2,11,12,13)/t;;2-,3-,4+,5+,6-/m..1/s1
InChI key
YBPDNWXTAIIEAM-SHPZNGBNSA-N
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?