Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 818,00 zł |
Informacje o tej pozycji
818,00 zł
material
black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick), polystyrene
description
glass bottom microplates
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Greiner 783892
L × W
127.76 mm × 85.48 mm
size
1536 wells
well volume
12.6 μL
well working volume
3-10 μL
color
black plate, clear wells
binding type
non-treated surface
General description
Application
Features and Benefits
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, colorless wells, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, flat clear borosilicate glass wells (175um thick) | material black polystyrene plate, flat bottom black polystyrene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 783892 | manufacturer/tradename Greiner 655892 | manufacturer/tradename Greiner 781892 | manufacturer/tradename Greiner 782076 |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type (glass bottom surface treatment) | binding type medium binding surface |
| feature lid | feature lid, skirt (F-bottom) | feature lid | feature lid: no |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| size 1536 wells | size 96 wells | size 384 wells | size 1536 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Sensoplate™ glass bottom multiwell plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M4562-1EA | 04061834228301 |