Przejdź do
M4017
N-Methyl-L-glutamic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m0/s1
InChI key
XLBVNMSMFQMKEY-BYPYZUCNSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-L-glutamic acid is an amino acid derivative.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Yuki Goto et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(14), 5040-5041 (2009-03-24)
In the prokaryotic translation system formylmethionyl-tRNA(fMet)(CAU) acts as an exclusive initiator to yield peptides bearing formylmethionine at the N-terminus. We herein report a new methodology to initiate the translation reaction with peptidyl-tRNA(fMet)(CAU) in which the peptidyl group consists of unusual
Kristin R McKenna et al.
The Analyst, 145(24), 8008-8015 (2020-10-15)
Carbohydrates are the most abundant class of biomolecules on Earth with a diverse array of biological functions. It is hypothesized that they likely had an important role in the development of life on the primoridal Earth as well. Since sugars