Przejdź do
M4004
N2-Methylguanosine
~95%
Synonim(y):
m2G
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C11H15N5O5/c1-12-11-14-8-5(9(20)15-11)13-3-16(8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15,20)
InChI key
SLEHROROQDYRAW-UHFFFAOYSA-N
Application
N2-Methylguanosine (m2is used to characterize and study the metabolism of naturally occurring methylated guanosine in RNAs.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quiping Cao et al.
RNA (New York, N.Y.), 16(1), 221-227 (2009-11-26)
Pumilio 2 (Pum2) interacts with the 3' UTR-containing pumilio binding element (PBE) of RINGO/SPY mRNA to repress translation in Xenopus oocytes. Here, we show that Pum2 also binds directly to the 5' 7mG cap structure; in so doing, it precludes
Sarah F Mitchell et al.
Molecular cell, 39(6), 950-962 (2010-09-25)
Translational control is frequently exerted at the stage of mRNA recruitment to the initiating ribosome. We have reconstituted mRNA recruitment to the 43S preinitiation complex (PIC) using purified S. cerevisiae components. We show that eIF3 and the eIF4 factors not
Victoria H Cowling
The Biochemical journal, 425(2), 295-302 (2009-12-23)
The 7-methylguanosine cap added to the 5' end of mRNA is essential for efficient gene expression and cell viability. Methylation of the guanosine cap is necessary for the translation of most cellular mRNAs in all eukaryotic organisms in which it