Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 40 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5770,00 zł
material
cycloolefine
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 40 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 781801
maximum volume
138 μL
size
384 wells
working volume
110 μL
color
clear
binding type
(Clear film surface treatment)
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material cycloolefine | material black polystyrene , flat bottom clear wells (with micro-clear bottom) | material black polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (with lid and micro-clear bottom) | material clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene wells |
| manufacturer/tradename Greiner 781801 | manufacturer/tradename Greiner 781092 | manufacturer/tradename Greiner 781091 | manufacturer/tradename Greiner 781101 |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid | feature lid: no |
| binding type (Clear film surface treatment) | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type non-treated surface |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3937-40EA | 04061834228240 |