Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 60 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 941,00 zł |
Informacje o tej pozycji
941,00 zł
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt (F-bottom)
packaging
case of 60 ea
manufacturer/tradename
Greiner 655185
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
low binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Greiner 655185 | manufacturer/tradename Greiner 655098 | manufacturer/tradename Greiner 655079 | manufacturer/tradename Greiner 655083 |
| material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material flat bottom clear wells (chimney style), white polystyrene plate | material black polystyrene , wells (flat bottom (chimney style) black) | material flat bottom white wells (chimney style), white polystyrene plate |
| feature lid, skirt (F-bottom) | feature lid (with condensation rings), skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt | feature lid with condensation rings, skirt (F-bottom) |
| binding type low binding surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| working volume 340 μL | working volume 340 μL | working volume 340 μL | working volume 340 μL |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner CELLSTAR® 96 well plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3687-60EA | 04061832211145 |