Przejdź do
M3664
12-Methyltetradecanoic acid
Synonim(y):
(+)-12-Methyl myristic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (GC)
Quality Segment
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(C)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-3-14(2)12-10-8-6-4-5-7-9-11-13-15(16)17/h14H,3-13H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
XKLJLHAPJBUBNL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
12-Methyltetradecanoic acid (12-methylmyristic acid) is an anteiso-C(15)-fatty acid used in studies on the properties and functions of medium-chain anteiso-fatty acids. 12-methyltetradecanoic acid is studied to understand its antibacterial properties. 12-methyltetradecanoic acid represses the extracellular production of surfactants required for swarming motility in Pseudomonas aeruginosa PAO1.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)