Przejdź do
M2918
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
Synonim(y):
MNP-Glc
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19NO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.31
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
assay
≥95%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
InChI key
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
General description
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M2918-1G04061826060322
M2918-250MG04061832391748