Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3260,00 zł 2771,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2771,00 zł
Cena katalogowa3260,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
mol wt
antigen 180 kDa
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000, immunoprecipitation (IP): 3 μL using 200 μg of rat brain, western blot: 1 μg/mL using 35S-Protein A (with ECL dilutions may be higher)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
mouse ... Grin2b(14812)
rat ... Grin2b(24410)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| mol wt antigen 180 kDa | mol wt antigen 140 kDa (NR2C subunit), antigen 180 kDa (NR2A and NR2B bands) | mol wt antigen 116 kDa | mol wt antigen 165 kDa |
| Gene Information human ... GRIN2B(2904) | Gene Information human ... GRIN2C(2905) | Gene Information human ... GRIN1(2902) | Gene Information human ... GRIN2B(2904) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?