Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1450,00 zł
form
buffered aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
600-1000 units/mg protein (biuret)
cation traces
NH4+: ≤10 μg/mg protein
foreign activity
Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%, Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
The enzyme catalyzes the following reaction:Oxaloacetate + β-NADH → L-Malate + β-NAD
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 600-1000 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥600 units/mg protein (biuret) | specific activity 2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity 0.1-1.0 units/mg protein (Lowry) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form buffered aqueous glycerol solution |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| foreign activity Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%, Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01% | foreign activity Glutamic-Oxalacetic Transaminase ≤0.01%, Glutamic-Pyruvic Transaminase ≤0.01% | foreign activity - | foreign activity pyruvate dehydrogenase ≤20% |
| cation traces NH4+: ≤10 μg/mg protein | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malic Dehydrogenase from porcine heart
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?