Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C11H22O4/c1-2-3-4-5-6-7-11(14)15-9-10(13)8-12/h10,12-13H,2-9H2,1H3
InChI key
GHBFNMLVSPCDGN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Molecular Simulations and Markov State Modeling of Quorum Sensing Regulators: Research revealed the inactive form of the quorum sensing regulator SdiA in Escherichia coli, offering insights into bacterial communication mechanisms that could be influenced by lipid-based signaling molecules such as 1-Octanoyl-rac-glycerol (Grabski et al., 2021).
Biochem/physiol Actions
Monocaprylin (1-octanoyl-rac-glycerol) is used as an antimicrobial monoglycerin with potential to treat bacteria D congolensis and campylobacter infections and to inactivate E. coli, Listeria and Salmonella on biosurfaces.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M2265-100MG | 04061834041726 |
| M2265-1G | 04061834041733 |