Przejdź do
M2140
1-Decanoyl-rac-glycerol
≥99%
Synonim(y):
Monocaprin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
372,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.34
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-667-6
MDL number:
372,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(O)CO)CCCCCCCCC
InChI
1S/C13H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)17-11-12(15)10-14/h12,14-15H,2-11H2,1H3
InChI key
LKUNXBRZDFMZOK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Novel LC/MS/MS and High-Throughput Mass Spectrometric Assays for Monoacylglycerol Acyltransferase Inhibitors.: This research presents advanced assays for screening inhibitors of monoacylglycerol acyltransferase, with implications for metabolic disease treatment. 1-Decanoyl-rac-glycerol is a key compound in the study (Qi J et al., 2017).
  • Optimized reverse micelle surfactant system for high-resolution NMR spectroscopy of encapsulated proteins and nucleic acids dissolved in low viscosity fluids.: The paper describes a novel surfactant system using 1-Decanoyl-rac-glycerol, which improves the NMR spectroscopy of proteins and nucleic acids, offering better resolution and reduced viscosity (Dodevski I et al., 2014).
Biochem/physiol Actions
Monocaprin (glycerol monocaprate) is used in the development of antimicrobial disinfectants active against enveloped viruses, and certain yeast and bacteria such as candida albicans and campylobacter.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Decanoyl-rac-glycerol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M2140-100MG04061834041627
M2140-1G04061834041634