Przejdź do
M1796
(±)-3,4-Methylenedioxy-N-­ethyl­amphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
MDEA hydrochloride, N-Ethyl-3,4-MDA hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
243.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Aby zapytać o ten produkt M1796, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
drug control
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11;/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
InChI key
IBDIPBWIXJRJQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Psychotropic compound causing a reduction in serotonin level and in tryptophan hydroxylase activity in the brain. May cause structural damage to serotonenergic neurons.
Psychotropic compound; reduces serotonin levels and tryptophan hydroxylase activity in the brain.
Other Notes
CAS# 116861-63-3, which was listed previously, is for histidine-copper complex.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M1796-10MG04061832082905
M1796-50MG04061832082912