Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł 293,30 zł | |
| 10 x 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 872,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19F3O12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.36
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4341413
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
293,30 zł
Cena katalogowa419,00 złZaoszczędź 30%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
PET imaging: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
InChI key
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
General description
Mannose triflate is a glucose analogue.
Application
Mannose triflate is a well-known precursor for 18F-FDG synthesis for PET applications. The binding of 18F to the mannose triflate has been carried out via SN2 nucleophilic substitution reaction. It is used in computational tomography, an imaging technique in early detection of cancer.
Other Notes
This formulation of mannose triflate has reduced trace impurities that are known to cause lower synthetic yields.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥93% (TLC) |
| technique(s) PET imaging: suitable | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Salvador Castaneda Vega et al.
NeuroImage, 155, 245-256 (2017-05-06)
The clinical use of Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Positron Emission Tomography (PET) has proven to be a strong diagnostic tool in the field of neurology. The reliability of these methods to confirm clinical diagnoses has guided preclinical research to
Padgett, H., et al.
Applied Radiation and Isotopes, 40, 433-433 (1989)
Shane B Claggett et al.
EJNMMI research, 3(1), 53-53 (2013-07-17)
Many automated radiosynthesizers for producing positron emission tomography (PET) probes provide a means for the operator to create custom synthesis programs. The programming interfaces are typically designed with the engineer rather than the radiochemist in mind, requiring lengthy programs to
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M1568-40MG | 04061833290163 |
| M1568-20MG | 04061833290149 |
| M1568-25MG | 04061833290156 |
| M1568-100MG | 04061833285411 |
| M1568-10X25MG | 04061833247488 |