Przejdź do
M1014
Methyl 3-amino-3-deoxy-α-D-mannopyranoside hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.66
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC1OC(CO)C(O)C(N)C1O
InChI
1S/C7H15NO5.ClH/c1-12-7-6(11)4(8)5(10)3(2-9)13-7;/h3-7,9-11H,2,8H2,1H3;1H
InChI key
UMFRURBOSLCTIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 3-amino-3-deoxy-α-D-mannopyranoside hydrochloride has been used in a study to assess the importance of the nitrogen protecting group on stereoselectivity. [1]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)