Przejdź do
M0895
MES potassium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12KNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.33
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt M0895, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
water: 0.33 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
Application
MES potassium salt has been used as a component of buffers for the preparation of permeabilized fiber bundles.[1][2]
Biochem/physiol Actions
MES is applicable as a Good′s buffer and is widely used in regulating the pH of reagent solutions, physiological experiments and plant culture medium.[3]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0895-100G04061834037576
M0895-25G04061834037583