Przejdź do
M0824
MSSK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC102944, SRPK3, STK23
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
200-270 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
2200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
200-270 nmol/min·mg
mol wt
~98 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SRPK3(26576)
Biochem/physiol Actions
MSSK1, also known as SRPK3, is a muscle-specific protein kinase belonging to the serine arginine protein kinase family which phosphorylates serine/arginine repeat-containing proteins. Heart and skeletal muscle show high expression of the MSSK1/SRPK3 gene product. SRPK3-null mice display a new entity of type 2 fiber-specific myopathy with a marked increase in centrally placed nuclei. Transgenic mice overexpressing SRPK3 in skeletal muscle show severe myofiber degeneration and early lethality.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0699S6698D7444
specific activity
200-270 nmol/min·mg
specific activity
75-103 nmol/min·mg
specific activity
173-234 nmol/min·mg
specific activity
220-298 nmol/min·mg
Gene Information
human ... SRPK3(26576)
Gene Information
human ... RPS6KA5(9252)
Gene Information
human ... SRPK1(6732)
Gene Information
human ... MAPK13(5603)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~98 kDa
mol wt
~120 kDa
mol wt
~130 kDa
mol wt
~71 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0824-10UG04061832850719