Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 912,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form liquid | form powder | form liquid |
| components HEPES: no | components L-glutamine: no | components Earle’s salts (5% CO2): yes | components Earle’s salts (5% CO2): yes |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Minimum Essential Medium Eagle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?