Przejdź do
M0560
Monoclonal Anti-Mitochondrial p110 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G2, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2G2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 110 kDa
species reactivity
human, monkey
technique(s)
western blot: 2-10 μg/mL
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Immunogen
recombinant full length human mitochondrial p110 protein
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 0.08% sodium azide
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8573SAB1404579R8529
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
2G2, monoclonal
clone
Mab1, monoclonal
clone
2G2, monoclonal
clone
RalA5F9.2, monoclonal
species reactivity
human, monkey
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
monkey, mouse, human, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: 2-10 μg/mL
technique(s)
microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using A231 human kidney cells
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HeLa cells, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M0560-.1MG04061838164001